341501
FeTMPyP
Catalyzes the isomerization of peroxynitrite (ONOO⁻) to nitrate (NO3⁻) under physiological conditions and at realistic dose-derived concentrations (kcat = 2.2 x 10⁶M⁻¹s⁻¹).
Sinônimo(s):
FeTMPyP, 5,10,15,20-Tetrakis(N-methyl-4ʹ-pyridyl)porphinato Iron (III) Chloride, Fe IIITMPyP(Cl)
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
brown
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peroxynitrite (ONOO-)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hunt, J.A., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 845.
Marla, S.S., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 14243.
Stern, M.K., et al. 1996. J. Am. Chem. Soc. 118, 8735.
Faraggi, M., et al. 1984. Int. J. Radiat. Biol. Relat. Stud. Phys. Chem. Med.46, 703.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1