Documentos Principais
453161
Sigma-Aldrich
Manganese(III) 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine chloride tetrakis(methochloride)
Dye content 85 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H36Cl5MnN8
Número CAS:
Peso molecular:
909.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
composição
Dye content, 85%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
462 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCl.CCl.CCl.CCl.Cl[Mn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.4CH3Cl.ClH.Mn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;4*1-2;;/h1-24H;4*1H3;1H;/q-2;;;;;;+3/p-1/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;;;;;;
chave InChI
ZSSLGZVVWLRLKL-ZUMCYRATSA-M
Descrição geral
Manganese(III) 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine chloride tetrakis(methochloride) (MnTMPyP )is a mitochondrial superoxide dismutase (SOD) mimetic agent.
Aplicação
MnTMPyP was used as a mitochondrial superoxide dismutase mimetic agent in a study to understand the ability of mitochondrial superoxide anion radicals to mediate glutamate-induced oxidative DNA damage.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Novel high-throughput assay for antioxidant capacity against superoxide anion.
Zhang L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(7), 2661-2667 (2009)
Neurons efficiently repair glutamate-induced oxidative DNA damage by a process involving CREB-mediated up-regulation of apurinic endonuclease
2. Yang JL, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(36), 28191-28199 (2010)