Documentos Principais
452718
Sigma-Aldrich
Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H24N8Zn
Número CAS:
Peso molecular:
682.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
88.5% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, 90%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
423 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥200000 at 420-426 nm in chloroform
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.Zn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;/h1-24H;/q-2;+2/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;
chave InChI
PZGANULLXCGPFZ-GFPSKMGBSA-N
Aplicação
Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine (ZnTPyP) forms an organic thin-film, which can be used to fabricate hybrid heterojunction solar cells. It is also used in the production of organic nanostructures, which find applications in organic field-effect transistors (OFET), organic light-emitting displays (OLED), and nanosensors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photovoltaic performance, structural and electrical characterizations of thermally evaporated 5, 10, 15, 20-tetra (4-pyridyl)-21H, 23H-Prophine Zinc (ZnTPyP) organic thin films
Shehata MM, et al.
Vacuum, 154, 129-140 (2018)
Evolution of various porphyrin nanostructures via an oil/aqueous medium: controlled self-assembly, further organization, and supramolecular chirality
Qiu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(28), 9644-9652 (2010)