341482
Ferritin, Human Liver
Ferritin, Human Liver, CAS 9007-73-2, is a native, sterile-filtered ferritin that is suitable for use in immunoassays, as an immunogen, and in enzyme/radiolabeling.
Sinônimo(s):
Ferritin, Human Liver
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
descrição
RTECS - LK0500000
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impurezas
Antibodies to HIV1, HIV2, Hepatitis B, Hepatitis C, tested negative (by certified tests)
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for immunoassay
nº de adesão de ID de proteína
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FTH1(2495) , FTL(2512)
Descrição geral
Ferritin is a major iron storage protein. It exists in a two functionally and genetically different subunits namely, the acidic, heavy or H-chain and the basic, light or L-chain. Native ferritin from human liver. Sterile-filtered.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2