330005
EST
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases.
Sinônimo(s):
EST, Loxistatin, (2S,3S)- trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane Ethyl Ester, E-64d, Loxistatin, (2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane Ethyl Ester, E-64d
descrição
RTECS - RR0404300
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C)C(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
chave InChI
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
calpain-1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mehdi, S. 1991. Trends Biochem. Sci. 16, 150.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Tamai, M., et al. 1987. J. Pharmacobiodyn.10, 678.
Komatsu, K., et al. 1986. Exp. Neurol. 91, 23.
Tamai, M., et al. 1986. J. Pharmacobiodyn. 9, 672.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2