328500
ERO1 Inhibitor I, Erodoxin
The ERO1 Inhibitor I, Erodoxin controls the biological activity of ERO1.
Sinônimo(s):
ERO1 Inhibitor I, Erodoxin, 1-Bromo-5-methoxy-2,4-dinitrobenzene, Endoplasmic Reticulum Oxidase 1 Inhibitor
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL (Use only fresh DMSO)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C=C(C([N+]([O-])=O)=C1)OC)=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrN2O5/c1-15-7-2-4(8)5(9(11)12)3-6(7)10(13)14/h2-3H,1H3
chave InChI
SYWWRIKZBWQUGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2