Documentos Principais
ERMFD069
Corundum Powder (Particle size distribution)
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Corundum
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
InChI
1S/2Al.3O
chave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)