325001
Epothilone B, Synthetic
A structural analog of Epothilone A with similar biological properties.
Sinônimo(s):
Epothilone B, Synthetic, EpoB
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
chave InChI
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
P-glycoprotein-expressing multidrug resistant (MDR) cells
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chou, T.-C., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 9642.
Kowalski, R.J., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 2534.
Muhlradt, P.F., and Sasse, F. 1997. Cancer Res. 57, 3344.
Nicolaou, K.C., et al. 1997. Nature 387, 268.
Bollag, D.M., et al. 1995. Cancer Res. 55, 2325.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3