E3656
(−)-Epothilone A
from Sorangium cellulosum, >95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
EpoA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Sorangium cellulosum
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[C@@](/C(C)=C/C1=CSC(C)=N1)([H])C[C@@](O2)([H])[C@@]2([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@H]3C)C[C@H](O)C(C)(C)C3=O
InChI
1S/C26H39NO6S/c1-14-8-7-9-19-21(32-19)11-20(15(2)10-18-13-34-17(4)27-18)33-23(29)12-22(28)26(5,6)25(31)16(3)24(14)30/h10,13-14,16,19-22,24,28,30H,7-9,11-12H2,1-6H3/b15-10+/t14-,16+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
chave InChI
HESCAJZNRMSMJG-KKQRBIROSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)