324693
Emetine dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, protein synthesis blocker, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Emetine, Dihydrochloride, 6ʹ,7ʹ,10,11-Tetramethoxyemetan, 2HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Emetine, Dihydrochloride, Principal alkaloid of ipecac, isolated from the ground roots of Uragoga ipecacuanha.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white to off-white
white
solubilidade
water: 20 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)CC)C[C@H]4NCCc5c4cc(c(c5)OC)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1.[H+].[H+]
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
chave InChI
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Movement of ribosomes along the mRNA
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Khan, M.A. 1995. Prog. Neurobiol.46, 541.
Kokuho, T., et al. 1995. Immunobiology193, 42.
Lee, Y.S., and Wurster, R.D. 1995. Cancer Lett.93, 157.
Burhans, W.C., et al. 1991. EMBO J. 10, 4351.
Filley, E.A., and Rook, G.A. 1991. Infect. Immun.59, 2567.
Landis, R.C., et al. 1991. J. Immunol.146, 128.
Schweighoffer, T., et al. 1991. Histochemistry96, 93.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3