324521
Eeyarestatin I
A cell-permeable oxo-imidazolidinyl-hydroxyurea that localizes to ER, where it interacts with AAA ATPase p97 via its nitrofuran-containing moiety, without exhibiting affinity toward Hsp70 / ATPase NSF
Sinônimo(s):
Eeyarestatin I, 1-(4-Chloro-phenyl)-3-(3-(4-chloro-phenyl)-5,5-dimethyl-1-(3-(5-nitro-furan-2-yl)-allyldiene-hydrazinocarbonylmethyl)-2-oxo-imidazolidin-4-yl)-1-hydroxyl-urea, EerI, ES1, Valosin-containing Protein Inhibitor II, VCP Inhibitor II, ERAD Inhibitor II, p97 Inhibitor II
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow-orange
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
chave InChI
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wang. Q, et al. 2010. PLoS ONE5, e15479.
Cross, B.C.S., et al. 2009. J. Cell. Sci.122, 4393.
Wang, Q., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 2200.
Wang, Q., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 7445.
Fiebiger, E., et al. 2004. Mol. Biol. Cell15, 1635.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3