324519
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1
InSolution, ≥95%, reversibly binds eukaryotic translation initiation factor 4E
Sinônimo(s):
InSolution eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid, eIF4F Inhibitor I, eIF4F Inhibitor I, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid
Ensaio
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
forma
liquid
potência
25 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
chave InChI
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
eIF4E
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Moerke, N. J., et al. 2007. Cell128, 257.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2