324413
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore
The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid-(2,4,5-trihydroxybenzylidene)-hydrazide
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Howes, M.T., et al. 2010. J. Cell Biol.190, 675.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3