324411
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinônimo(s):
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myr istyl tri methyl ammonium Bromide, TTAB
Ensaio
≥99% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hill, T.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3275.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3