317210
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
Sinônimo(s):
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt, 1-(2-Nitro-4,5-dimethoxyphenyl)-1,2-diaminoethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, Dimethoxynitrophenamine, 4Na
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: chelator
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
orange
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Zucker, R.S. 1993. Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992. Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S. 1990. J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988. Science241, 842.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1