Documentos Principais
300270
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor III, DPQ
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
PARP Inhibitor III, DPQ, 3,4-Dihydro-5[4-(1-piperindinyl)butoxy]-1(2H)-isoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
302.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
potência
40 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
chave InChI
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP; IC50 = 40 nM). Significantly reduces infarcet volume in rat focual cerebrale ischemia model.
A very potent and selective poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibitor (IC50 = 40 nM). Significantly reduces infarcet volume in rat focual cerebrale ischemia model.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Eliasson, M.J., et al. 1997. Nat. Med. 3, 1089.
Takahashi, K., et al. 1997. J. Cereb. Blood Flow Metabl. 17, 1137.
Suto, M.J., et al. 1991. Anticancer Drug Des. 6, 107.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3