300260
Diphenyleneiodonium Chloride
≥97% (HPLC), crystalline solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Diphenyleneiodonium Chloride, DPI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Diphenyleneiodonium Chloride, A cell-permeable, irreversible inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS).
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
eNOS
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Majander, A., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21037.
Weir, E.K., et al. 1994. J. Appl. Physiol. 76, 2611.
Wang, Y.X., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.110, 1232.
Wang, Y.X., and Pang, C.C. 1993. Br. J. Pharmacol.109, 1186.
Stuehr, D.J., et al. 1991. FASEB J.5, 98.
Handcock, J.T., and Jones, O.T.G. 1987. Biochem. J.242, 103.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3