264155
Caspase-3 Inhibitor II
The Caspase-3 Inhibitor II, also referenced under CAS 210344-95-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to slightly brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)CC(=O)OC)CCC(=O)OC)C(C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
chave InChI
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 234, 641.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1