262015
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor
The DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 6960-45-8, controls the biological activity of APE1 (human apurinic/apyrimidinic endonuclease.
Sinônimo(s):
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, 7-Nitroindole-2-carboxylic acid, CRT0044876
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c2[nH]c(cc2ccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)/p-1
chave InChI
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
APE 1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3