SML2406
JI130
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-N-(2-(Allyloxy)phenethyl)-3-(7-methoxy-1H-indol-3-yl)acrylamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C=C/C1=CNC2=C1C=CC=C2OC)NCCC3=CC=CC=C3OCC=C
Ações bioquímicas/fisiológicas
JI130 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression. JI130 potently inhibits pancreatic cancer cell lines proliferation, and shrink tumor in a mice pancreatic tumor xenograft model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
The Journal of biological chemistry, 293(21), 8285-8294 (2018-03-11)
The transcription factor Hes family basic helix-loop-helix transcription factor 1 (Hes1) is a downstream effector of Notch signaling and plays a crucial role in orchestrating developmental processes during the embryonic stage. However, its aberrant signaling in adulthood is linked to