Documentos Principais
251406
Sigma-Aldrich
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor III
AS057278
Sinônimo(s):
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid, AS057278, MPC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
pf
236-240 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3