239807
Cyclopamine-KAAD
InSolution, ≥70%, inhibits Hedgehog (Hh) signaling
Sinônimo(s):
3- Keto-N-( aminoethyl- aminocaproyl- dihydrocinnamoyl)cyclopamine, 3-Keto-N-(aminoethyl-aminocaproyl-dihydrocinnamoyl)cyclopamine, InSolution Cyclopamine-KAAD
Ensaio
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
SmoA1
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)