238811
Cdk9 Inhibitor II
The Cdk9 Inhibitor II, also referenced under CAS 140651-18-9, controls the biological activity of Cdk9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Cdk9 Inhibitor II, 4-(3,5-Diamino-1H-pyrazol-4-ylazo)-phenol
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1nc(c(c1N)N=Nc2ccc(cc2)O)N
InChI
1S/C9H10N6O/c10-8-7(9(11)15-14-8)13-12-5-1-3-6(16)4-2-5/h1-4,16H,(H5,10,11,14,15)
chave InChI
AYZRKFOEZQBUEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk9
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2