2384
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle
Sinônimo(s):
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle, rCPK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit skeletal muscle
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥300 U/mg, 25 °C
750 U/mg, 37 °C
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble
0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
atividade externa
ATPase, hexokinase, myokinase <0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3