Documentos Principais
236002
Sigma-Aldrich
Anti-COX2, C-Terminal Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Cyclooxygenase-2, Anti-PGHS-2, Anti-Prostaglandin H Synthase-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
bovine, human, mouse, sheep, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGS2(5743)
Descrição geral
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~72 kDa COX2 protein.
Recognizes COX2. Does not cross-react with COX1.
This Anti-COX2, C-Terminal Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting, ELISA for the detection of COX2, C-Terminal.
Imunogênio
a synthetic peptide corresponding to a 17-amino acid sequence near the C-terminus of human COX2
Aplicação
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescence)
ELISA (1:10,000-1:100,000)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Does not cross-react with COX1. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Hla, T., and Neilson, K. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7384.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Freedom H Holland et al.
Neuroscience letters, 566, 131-136 (2014-02-26)
Early life stress exposure (ELS) yields risk for psychiatric disorders that might occur though a population-specific mechanism that impacts prefrontal cortical development. Sex differences in ELS effects are largely unknown and are also essential to understand social and cognitive development.