234599
Conduritol B Epoxide
≥98% (HPLC), solid, Glucocerebrosidase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Conduritol B Epoxide, CBE, 1,2-Anhydro-myo-inositol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conduritol B Epoxide, Conduritol B Epoxide, CAS 6090-95-5, is an irreversible Inhibitor of glucocerebrosidase in neurons. Also inhibits α-glucosidase activity in a variety of species.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
chave InChI
ZHMWOVGZCINIHW-FTYOSCRSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-glucosidase
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3