Documentos Principais
Z765546
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 96 x 0.5 mL tubes
Sinônimo(s):
multi tube vortexer rack, vortexer rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Características
Holds 96 x 0.5 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BV1010-05
Descrição geral
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
Informações legais
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)