234200
Combretastatin A-4
A synthetic Combretum caffrum-derived cell-permeable stilbenoid phenol that competes with colchicine tubulin binding and interferes with tubulin polymerization as well as cellular microtubule assembly
Sinônimo(s):
Combretastatin A-4, Combretastatin A4, CA4, Tubulin Polymerization Inhibitor XVIII, NSC 817373, 2-Methoxy-5-((1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl)-phenol, CA-4
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2cc(c(cc2)OC)O)OC
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5+
chave InChI
HVXBOLULGPECHP-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Griggs, J., et al. 2001. Lancet Oncol.2, 82.
Pettit, G.R., et al. 1989. Experientia45, 209.
Lin, C.M., et al. 1988. Mol. Pharmacol.34, 200.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2