Documentos Principais
234140
Sigma-Aldrich
Collagenase Inhibitor I
The Collagenase Inhibitor I controls the biological activity of Collagenase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Collagenase Inhibitor I, Z-PDLDA-NHOH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H32N4O6
Peso molecular:
448.51
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
potência
1 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A potent and specific inhibitor of vertebrate collagenases with IC50 values in the micromolar range.
A potent and specific inhibitor of vertebrate collagenases with IC50 values in the order of 1 µM.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
vertebrate collegenases
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Pro-D-Leu-D-Ala-NHOH
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Odake, S., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull. 38, 1007.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1