233630
Cryptotanshinone
Cryptotanshinone is shown to inhibit the constitutive STAT3 Tyr⁷⁰⁵ phosphorylation in DU145 prostate cancer cells independent of the IL-6/JAK/STAT3 signaling pathway.
Sinônimo(s):
Cryptotanshinone, AMPK Signaling Activator VIII
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Kim, E.J., et al. 2007. Mol. Pharmacol.72, 62.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3