Key Documents
HGC-27
94042256, human lymph, Epithelial
Sinônimo(s):
HGC27 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
HGC-27, 94042256
fonte biológica
human lymph
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Mucin
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human gastric carcinoma
Descrição de linhagem celular
Undifferentiated, mucin producing.
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 11,12,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.