233165
Clioquinol
A metal ion chelator that crosses the blood brain barrier and acts as a neurotoxic antibiotic.
Sinônimo(s):
Clioquinol, 5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline
descrição
Merck USA index - 14, 5031
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1.5 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c(c2ncccc2c(c1)Cl)O
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
chave InChI
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metal ion chelator
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Regland, B., et al. 2001. Dement. Geriatr. Cogn. Disord.12, 408.
Helmuth, L., et al. 2000. Science290, 1273.
Tateishi, J., et al. 2000. Neuropathology20, Suppl: S20-4.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3