227016
CCR2 Antagonist
≥97% (racemic mixture, HPLC), solid, CCR2 antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
CCR2 Antagonist, 2-((Isopropylaminocarbonyl)amino)-N-(2-((cis-2-((4-(methylthio)benzoyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-oxoethyl)-5-(trifluoromethyl)-benzamide, CC Chemokine Receptor 2 Antagonist
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CCR2 Antagonist, The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (racemic mixture, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 6 mg/mL
DMSO: 60 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3