219478
Cdk4 Inhibitor III
The Cdk4 Inhibitor III, also referenced under CAS 265312-55-8, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Cdk4 Inhibitor III, 5-(N-(4-Methylphenyl)amino)-2-methyl-4,7-dioxobenzothiazole, Ryuvidine
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
black-purple
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(nc1C)C(=O)C(=CC2=O)Nc3ccc(cc3)C
InChI
1S/C15H12N2O2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)17-11-7-12(18)15-13(14(11)19)16-9(2)20-15/h3-7,17H,1-2H3
chave InChI
HFPLHASLIOXVGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk4
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3