219465
Celastrol, Celastrus scandens
A cell-permeable dienone-phenolic triterpene compound that exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties.
Sinônimo(s):
Celastrol, Celastrus scandens , Tripterin, 3-Hydroxy-24-nor-2-oxo-1(10),3,5,7-friedelatetraen-29-oic Acid, Proteasome Inhibitor XIX
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
chave InChI
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Outras notas
Westerheide, S.D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 56053.
Jin, H.Z., et al. 2002. J. Nat. Prod.65, 89.
Allison, A.C., et al. 2001. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry25, 1341.
He, W., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 3659.
Sassa, H., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 890.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2