218753
Caspase-5 Inhibitor I
Single spot by TLC, solid, Caspase-5 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WE(OMe)HD(OMe)-FMK
About This Item
Produtos recomendados
product name
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WEHD-FMK is a cell-permeable, potent, irreversible caspase-5 inhibitor, that also inhibits the activity of Caspase 1, 4, and 8.
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
caspase-1, caspase-4, caspase-5, caspase-8
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Rano, T., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 149.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1