207003
Calcineurin Inhibitor VIII, CN585
The Calcineurin Inhibitor VIII, CN585, also referenced under CAS 1213234-31-1, controls the biological activity of Calcineurin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Calcineurin Inhibitor VIII, CN585, PP2B Inhibitor VIII, Ca 2+/Calmodulin-dependent Protein Phosphatase Inhibitor, 6-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(N,N-dimethylaminoethylthio)-2-phenyl-pyrimidine, PP2B Inhibitor VIII, Ca2+/Calmodulin-dependent Protein Phosphatase Inhibitor, 6-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(N,N-dimethylaminoethylthio)-2-phenyl-pyrimidine
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2