Documentos Principais
203989
Sigma-Aldrich
S-Butyrylthiocholine Iodide
S-Butyrylthiocholine Iodide, CAS 1866-16-6, is a chromogenic substrate for cholinesterases. Its cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
Sinônimo(s):
S-Butyrylthiocholine Iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20INOS
Número CAS:
Peso molecular:
317.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (silver nitrate titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Absorção
≤0.20 at 405 nm (Free mercaptan, 1 cm)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Chromogenic substrate for cholinesterases. Cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Johnson, G., and Moore, S.W. 2000. Mol. Immunol.37, 707.
Hay, D.L., et al. 1983. Clin. Chem.29, 1065
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3