Documentos Principais
203820
Sigma-Aldrich
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Sinônimo(s):
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cGMP, Br-cGMP, Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10BrN5O7P · Na
Número CAS:
Peso molecular:
446.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
water: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4[nH]c(n[c](c4nc3Br)=O)N)CO1)O
InChI
1S/C10H11BrN5O7P/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
chave InChI
YUFCOOWNNHGGOD-UMMCILCDSA-N
Descrição geral
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP. Preferentially activates protein kinase G. Inhibits thrombin-stimulated arachidonic acid release in human platelets.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
protein kinase G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1 week at -20°C.
Outras notas
Kwak, B.R., and Jongsma, H.J. 1996. Mol. Cell. Biochem. 157, 93.
Perreault, T., and DeMarte, J. 1993. Am. J. Physiol. 264, H302.
Ruth, P., et al. 1991. Eur. J. Biochem.202, 1339.
Schwarzschild, M.A., and Zigmond, R.E. 1991. J. Neurochem.56, 400.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3