203811
Bryostatin 1
≥98% (HPLC), solid,film, antitumor agent, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Bryostatin 1, Bryo 1, PKC Activator VII, PKC Activator VI
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bryostatin 1, A macrocyclic lactone with antitumor properties.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
film
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to colorless
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35?,36?,37?,38?,43+,46+,47-/m1/s1
chave InChI
MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein kinase C
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lorenzo, P.S., et al. 1999. Cancer Res.59, 6137.
Wang, Q.J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 37233.
Wender, P.A., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 6624.
Matthews, S.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 20245.
Szallasi, Z., et al. 1994. Mol. Pharmacol.46, 840.
Berkow, R.L., and Kratt, A.S. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.3, 1109.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3