Documentos Principais
2006-OP
Sigma-Aldrich
ABTS Liquid Substrate
OMNIPUR®, solution, substrate for alkaline phosphatase
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Nome do produto
ABTS Liquid Substrate, OmniPur® Grade, Suitable for substrate for alkaline phosphatase.
Nível de qualidade
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
haze-free colorless to slight green
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Suitable for substrate for alkaline phosphatase. Forms insoluble blue product.
Specifications:
Absorbance (410 nm): ≤0.07AU
Absorbance (lambda max): 1.2-1.5AU
Absorption maximum lambda: 340-343 nm
pH at 25°C: 3.7-4.3
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1