197331
Bcl-2 Inhibitor II, YC137
The Bcl-2 Inhibitor II, YC137, also referenced under CAS 810659-53-1, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
Bcl-2 Inhibitor II, YC137, 2-Methoxycarbonylamino-4-methylsulfanyl-butyric acid, 4-(4,9-dioxo-4,9-dihydronaphtho[2,3-d]thiazol-2-ylamino)-phenyl ester
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(nc1Nc4ccc(cc4)OC(=O)C(NC(=O)OC)CCSC)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C24H21N3O6S2/c1-32-24(31)26-17(11-12-34-2)22(30)33-14-9-7-13(8-10-14)25-23-27-18-19(28)15-5-3-4-6-16(15)20(29)21(18)35-23/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,31)
chave InChI
SFDSXIZFOOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1