Key Documents
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
di-Potassium oxalate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2K2O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
166.22 (anhydrous basis)
Número MDL:
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1