Key Documents
1.93649
Supelco
Sulfato de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
174.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1