Documentos Principais
1.93643
Supelco
Acetato de sódio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de autoignição
1112 °F
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Substrato enzimático para acetato quinase (EC 2.7.2.1)
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1