Documentos Principais
1.93415
Supelco
Ácido fórmico
98-100%, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Formic acid
About This Item
Fórmula linear:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
98-100%
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
57 %
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
p.e.
100-101 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93415.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93415.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup