Documentos Principais
1.93233
Supelco
Cloreto de cálcio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau:
ACS reagent
grau
ACS reagent
pf
176 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
1.93233.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93233.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1