Documentos Principais
1.93203
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Mercury(II) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Hg
Número CAS:
Peso molecular:
271.50
Código UNSPSC:
12352302
grau:
ACS reagent
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93203.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93203.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3