Key Documents
1.93004
Supelco
Ácido perclórico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Fórmula linear:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grau
ACS reagent
forma
liquid
concentração
≥50-< 70%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93004.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93004.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1