Documentos Principais
189497
Sigma-Aldrich
Autophagy Inducer, STF-62247
A cell-permeable autophagy inducer that selectively induces non-apoptotic cell death in VHL-deficient, but not VHL-expressing, renal carcinoma cells both in vitro and in mice in vivo.
Sinônimo(s):
Autophagy Inducer, STF-62247, N-(3-Methylphenyl)-4-(4-pyridinyl)-2-thiazolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13N3S
Número CAS:
Peso molecular:
267.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)c3ccncc3)Nc2cc(ccc2)C
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable autophagy inducer that selectively induces non-apoptotic cell death in VHL- (von Hippel-Lindau) deficient, but not VHL-expressing, renal carcinoma cells both in vitro (IC50 = 0.625 and 16 µM in RCC4 and RCC4/VHL killing, respectively) and in mice in vivo (>90% 786-O tumor growth suppression; 8 mg/kg via daily i.p.). Although STF-62247 induces autophagy regardless of cellular VHL-expression level, STF-62247 treatment is shown to result in more enhanced/acidified autolysomes formation in VHL-deficient cells, implicating an important role of VHL in maintaining normal vesicular trafficking between ER, TNG, and lysosomes.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Outras notas
Turcotte, S., et al. 2008. Cancer Cell14, 90.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2